Print…
Água, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hydrogen oxide
MQ300
1.16754.5000 1.16754.9010 1.16754.4000
1.16754.5000EA 35.64 EUR
1.16754.5000 1.16754.9010 1.16754.4000
Água, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Água
Os solventes de grau EMSURE® são adequados para um largo espectro de aplicações clássicas de laboratório, e são usados frequentemente em aplicações regulamentadas e muito exigentes. A marca EMSURE® fornece as melhores e mais completas especificações de produto de todo o mundo. A Merck indica que os seus solventes EMSURE® satisfazem os requisitos da ACS e reagentes de acordo com a Farmacopeia Europeia (Reag. Ph Eur) e com as normas ISO.
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18.02 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Encomendar
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral