Print…
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.14693.0001
1.14693.0001EA 282.8 EUR
1.14693.0001
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Kits para análise ambiental
O conjunto de teste PhotoCheck foi concebido para testar a exatidão do comprimento de onda de todos os fotómetros e espetrofotómetros da Merck. Pode ser usado como padrão secundário de testes a instrumentos segundo as normas DIN/ISO 9000 e ISO 14000. As soluções de cor estável podem ser usadas para testar os seguintes filtros de espetrofotómetro e definições de comprimento de onda: 445 e 446 nm, 520 e 525 nm, e 690 nm. A exatidão da definição do comprimento de onda e a linearidade da medição da extinção são verificadas com 4 soluções por comprimento de onda. A rastreabilidade destas soluções de teste em conformidade com os padrões internacionais é garantida pelo seu exame num fotómetro de referência, que é depois comparado com o padrão principal (padrão NIST). Estes valores estão devidamente documentados e são fornecidos como parte do conjunto.