Print…
Anaerocult® sistema de incubação anaeróbica
Fornecedor: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 241 EUR
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
Anaerocult® sistema de incubação anaeróbica
Sistemas para anaerobiose
O sistema Anaerocult® é um sistema fiável para o cultivo de anaeróbios obrigatórios e facultativos. O sistema Anaerocult® baseia-se em saquetas feitas de papel altamente absorvente e permeável aos gases. As saquetas, de tamanhos diferentes, contêm uma mistura de reagentes que absorvem oxigénio e geram dióxido de carbono. A reacção activada pela adição de água, consiste na oxidação de ferro finamente dividido e na libertação de CO₂. A reacção é realizada sem um catalisador. A incubação desenvolve-se numa jarra de anaerobiose ou em sacos.
  • Todos os produtos Anaerocult® estão isentos de
Mais informação do produto