Print…

Piridina, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: Azabenzene, Azine

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

1.09728.0100 1.09728.0500 1.09728.1000 1.09728.2500 1.09728.6025 1.09728.4000
1.09728.0100EA 35.6 EUR
1.09728.0100 1.09728.0500 1.09728.1000 1.09728.2500 1.09728.6025 1.09728.4000
Piridina, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Piridina

EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.

Fórmula: C₅H₅N
Peso Molecular: 79.1 g/mol
Ponto de ebulição: 115
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 17
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -42 °C
Molar Mass 79.1 g/mol
Boiling Point 115 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 17 °C
Explosion Limit 1.7 - 10.6 %(V)
Density 0.982 g/cm3 (20 °C)
pH 8.5 (16 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 482 °C
Evaporation number 12.7


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR