Print…
Tiras de teste de pH, MQuant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
1.09531.0001EA 13.27 EUR
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
Tiras de teste de pH, MQuant®, Supelco®
Papéis de teste Tiras indicadoras de pH
As tiras de teste contêm corantes indicadores especiais que são ligados covalentemente aos papéis reagentes e posteriormente coladas a tiras de plástico.
  • Sem gotejamento: não contaminam a solução a ser medida
  • Garantia da qualidade: os testes são verificados e calibrados contra soluções tampão certificadas
  • Disponibilidade de faixas de pH largas e estreitas.
Acessórios: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurementMais informação do produto