Print…
Tetraidrofurano, EMPARTA® ACS reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.07025.2500 1.07025.4000
1.07025.2500EA 175 EUR
1.07025.2500 1.07025.4000
Tetraidrofurano, EMPARTA® ACS reagente analítico, Supelco®
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 66
Ponto de Fusão: –108.5 °C
Densidade: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -21.5 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation Number 2.3