Print…
Cloreto de hidroxilamónia ACS, ISO analytical reagent, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
MQ100
1.04619.0250
1.04619.0250EA 335 EUR
1.04619.0250
Cloreto de hidroxilamónia ACS, ISO analytical reagent, Supelco®
Cloreto de hidroxilamónia
Fórmula: NH₂OH·HCl
Peso Molecular: 69.49 g/mol
Ponto de ebulição: 306
Ponto de Fusão: 151
Densidade: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051089
Número CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04853
Encomendar
Assay (manganometric) ≥ 99.0 %
Clarity of the solution in Ethanol passes test
pH-value (5 %; water) 2.5 - 3.5
Titrable free acid ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury) ≤ 0.000001 %
NH₄ (Ammonium) passes test
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate) ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate) ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,ISO