Print…
Água, SupraSolv® GC_MS, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hydrogen oxide
MQ100
1.03702.2500
1.03702.2500EA 77.7 EUR
1.03702.2500
Água, SupraSolv® GC_MS, Supelco®
Água
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18.02 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Encomendar
Identity (IR-spectrum) passes test
Colour ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 5.0 mg/l
TOC ≤ 30 ppb