Print…

1,4-Dioxano Stabilised, EMPLURA®, Supelco®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: p-Dioxano

Estabilização: 25 ppm BHT
MQ200

1.03115.1000 1.03115.2500 1.03115.6025 1.03115.9191
1.03115.1000EA 100 EUR
1.03115.1000 1.03115.2500 1.03115.6025 1.03115.9191
1,4-Dioxano Stabilised, EMPLURA®, Supelco®
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101.1
Ponto de Fusão: 11.8
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR