Print…

Éter de petróleo, 40…80 °C para desnaturação, Supelco®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
1.01769.1000EA 57.1 EUR
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
Éter de petróleo, 40…80 °C para desnaturação, Supelco®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 40…70 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.666 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: -10
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR