Print…

Acído nítrico 10 mol/l (10 N), Titripur® Volumetric, Supelco®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: Nitric acid solution

MQ100

1.00630.1000
1.00630.1000EA 92.7 EUR
1.00630.1000
Acído nítrico 10 mol/l (10 N), Titripur® Volumetric, Supelco®
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 1.38 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Assay (HNO₃) 48.0 - 50.0 %
Melting Point -28 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR