Print…
Sulfato de magnésio, anhydrous, reagent
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
0338-500GEA 234 EUR
0338-500G
Sulfato de magnésio, anhydrous, reagent
Sulfato de Magnésio
Fórmula: MgSO₄
Peso Molecular: 120.37 g/mol
Ponto de Fusão: 1127
Densidade: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Moisture <0.2%
Purity >98%
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable