Print…
Sulfato de amónia 6% (w/v) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
0333-07EA 0 EUR
0333-07
Sulfato de amónia 6% (w/v) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Densidade: 1.72 g/cm³
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
Merck Index: 13,00559
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.9 - 6.1%
Appearance Passes Test
Assay ((NH₄)₂SO₄) (by formol method) 5.9 - 6.1 %
pH ("As Is" basis) 5.0 - 6.0