Print…
Cloreto de guanidínio 99,5 Biotechnology
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
0287-500GEA 259 EUR
0287-500G
Cloreto de guanidínio 99,5 Biotechnology
Cloreto de guanidínio
Adequado para purificação de ácidos nucléicos ou polipeptídios de fontes celulares, inibição de RNase e atividade de protease.
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95.53 g/mol
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Abs.@230 nm (6 M, Water) Pass
Abs.@260 nm (6 M, Water) ≤0.03
Arsenic ≤0.0005%
DNase None Detected
Iron ≤0.0005%
Lead <0.0005%
Melting Point 181 - 187 °C
Protease None Detected
Purity >99.5%
RNase None