Print…
Cloreto de sódio, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
0278.1000EA 37.9 EUR
0278.1000 0278.5000 0278.0500 0278.9050 0278.9025
Cloreto de sódio, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413
Ponto de Fusão: 801
Densidade: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Assay min. 99.5 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Bromide (Br) max. 0.01 %
Calcium (Ca) max. 0.002 %
Iodide (I) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.0
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 3
Iron (Fe) max. 3
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable