Print…
Etanolamina, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Aminoetanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
00278-5ML-F
00278-5ML-FEA 172 EUR
00278-5ML-F
Etanolamina, Supelco®
Etanolamina
Fórmula: NH₂CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 61.08 g/mol
Ponto de ebulição: 171
Ponto de Fusão: 10.5
Densidade: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008183
Número CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=388ecb2c206503a3db082d91353101a3bbae24de&vid=99ca3d2ea81643daf6bf23fbf436e432a3ae6dc1&prid=web&clid=SAPDAM