Dispensette® S e Dispensette® S Organic
Dispensação segura de produtos químicos agressivos
Dispensette® S
Dispensette S para uma vasta gama de aplicações com reagentes agressivos, tais como ácidos concentrados e bases
Informações adicionais
Dispensette® Organic
Dispensette S Organic é ideal para a dispensação de solventes orgânicos.
Informações adicionais
A BRAND tem sido pioneira no que diz respeito a dispensadores para frascos desde 1968 e o Dispensette® é reconhecido como o produto líder do mercado. O Dispensette® S de última geração oferece novas funcionalidades, para uma utilização segura e uma durabilidade comprovada em condições de funcionamento e meios exigentes.
Funcionalidades de segurança
- Válvula de descarga com esfera de segurança que fecha quando o tubo de descarga não se encontra montado
- Válvula de enchimento: em forma oval para uma fixação mais estável do tubo de enchimento
- A tampa roscada não atrapalha a dispensação
- O novo tubo de descarga é fácil de fixar e está disponível com ou sem válvula de recirculação
- Tubo de descarga flexível opcional, longo e expansível, que facilita uma dispensação em série rápida e precisa, mesmo em tubos de ensaio estreitos.
Informações de segurança – Manuseamento de substâncias perigosas
Informações de segurança – manuseamento de substâncias perigosas e muitas outras informações úteis estão disponíveis no manual técnico da medição volumétrica.