Print…
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
342090050 342090250 342091000
ACRO342090050EA 22.7 EUR
ACRO342090050 ACRO342090250 ACRO342091000
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 96%
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 102…104 °C (11 mmHg)
Densidade: 1,054 g/cm³
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001411
Número CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %