Print…
Heptafluorobutyryl chloride ≥95.0% (por GC) para heptafluorobutiração
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Perfluorobutyryl chloride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyryl chloride
H0508-25G H0508-5G
TCIAH0508-25GEA 97 EUR
TCIAH0508-25G TCIAH0508-5G
Heptafluorobutyryl chloride ≥95.0% (por GC) para heptafluorobutiração
Heptafluorobutyryl chloride
Fórmula: C₄ClF₇O
Ponto de ebulição: 39°C
Densidade: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000707
Número CAS: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a6a73240ca4528cbda7cfc5eee8037b76ef018&vid=cfec4481e8f1f886f7b38c0f83db98ecc6647056&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %