Print…
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
B0591-25G B0591-500G B0591-100G
TCIAB0591-25GEA 21 EUR
TCIAB0591-25G TCIAB0591-500G TCIAB0591-100G
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
2-Bromethylamine hydrobromide
Fórmula: BrCH₂CH₂NH₃Br
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012886
Número CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649f03a9cf7c4bff37af44e912d6021a536574de&vid=649f03a9cf7c4bff37af44e912d6021a536574de&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency