Print…
3-Nitrobenzyl alcohol ≥99.0% (por GC) matriz para FABMS e SIMS líquido
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Nitrophenyl)methanol
S0378-1G S0378-10G
TCIAS0378-1GEA 18 EUR
TCIAS0378-1G TCIAS0378-10G
3-Nitrobenzyl alcohol ≥99.0% (por GC) matriz para FABMS e SIMS líquido
3-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 317 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 26…27 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007273
Número CAS: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3af97e9e63692fca90a8a4aa05f90bfdd9be93&vid=a8d4b34f6fca5018cf73e6ade894c6931836dd47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %