Print…
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
680141-1G 680141-250MG
SIAL680141-1GEA 460 EUR
SIAL680141-1G SIAL680141-250MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₅F₃O₂
Número MDL : MFCD03093070
Número CAS: 277756-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III