Print…
1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
L06887.03 L06887.06
L06887.03EA 30.6 EUR
L06887.03 L06887.06
1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Purity: 98+% CAS No.: 6025-60-1 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 93-94° Beilstein Reference: 1307631
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 93…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005344
Número CAS: 6025-60-1
EINECS: 227-884-2