Print…
4-Nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
N0812-1G N0812-5G
TCIAN0812-1GEA 24 EUR
TCIAN0812-1G TCIAN0812-5G
4-Nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BNO₄
Ponto de Fusão: 305°C
Número MDL : MFCD00161360
Número CAS: 24067-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65a3b9945e4d14c85daa35ee3689b66a269b9ef5&vid=65a3b9945e4d14c85daa35ee3689b66a269b9ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.1 %