Print…
2,5-Dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3517-1G D3517-25G D3517-5G
TCIAD3517-1GEA 26 EUR
TCIAD3517-1G TCIAD3517-25G TCIAD3517-5G
2,5-Dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 192°C
Número MDL : MFCD01863525
Número CAS: 85199-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a10d1dd16b4a78184c69e4be460ed0a36b32497e&vid=a10d1dd16b4a78184c69e4be460ed0a36b32497e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %