Print…
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl acetylmethylphosphonate
O0208-25G O0208-5G
TCIAO0208-25GEA 200 EUR
TCIAO0208-25G TCIAO0208-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Fórmula: C₅H₁₁O₄P
Ponto de ebulição: 124°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008769
Número CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0f4d08f8e48f0f1110730b0efed6165a7cfdbe5&vid=a0f4d08f8e48f0f1110730b0efed6165a7cfdbe5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %