Print…
Ethylene chlorophosphite ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1215-25G C1215-5G
TCIAC1215-25GEA 62 EUR
TCIAC1215-25G TCIAC1215-5G
Ethylene chlorophosphite ≥97.0% (por GC)
Ethylene chlorophosphite
Fórmula: C₂H₄ClO₂P
Ponto de ebulição: 47°C
Ponto de Fusão: -28°C
Ponto de Inflamação: 70°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014511
Número CAS: 822-39-9
EINECS: 212-499-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd632fc8246ab87b704cc36cbba690a221082e5&vid=7cd632fc8246ab87b704cc36cbba690a221082e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %