Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0228-25G D0228-500G
TCIAD0228-25GEA 17 EUR
TCIAD0228-25G TCIAD0228-500G
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol ≥99.0% (por GC)
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Fórmula: C₁₅H₂₄O
Ponto de ebulição: 265°C
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011644
Número CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01548
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53d2f65b1f4fa2f315ad63c78b7496087eabef4e&vid=e4066bd45b7667e55bbd4f87b14460ba9045c860&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency