Print…
4-sec-Butylphenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0733-25G B0733-500G B0733-100G
TCIAB0733-25GEA 18 EUR
TCIAB0733-25G TCIAB0733-500G TCIAB0733-100G
4-sec-Butylphenol ≥98.0% (por GC)
4-sec-Butylphenol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Fusão: 59 °C
Densidade: 0,9761 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002375
Número CAS: 99-71-8
EINECS: 202-781-5
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef5a5d6dc064ce83c3aa7529d091fa057f004c4b&vid=d3f636b53fe2fd4b4cac8859e4677a5fccd5d882&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency