Print…
2,4-Dicloroanilina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0321-25G D0321-500G D0321-100G
TCIAD0321-25GEA 21 EUR
TCIAD0321-25G TCIAD0321-500G TCIAD0321-100G
2,4-Dicloroanilina ≥99.0% (por GC)
2,4-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 242°C
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Densidade: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007661
Número CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9173028e44f310b9d3e41bec06641044e39bd89&vid=c07bb21df8ee064de8c87f24c314c6bd0134d874&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency