Print…
Difenilssulfona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
P0231-25G P0231-500G
TCIAP0231-25GEA 16 EUR
TCIAP0231-25G TCIAP0231-500G
Difenilssulfona ≥99.0% (por GC)
Difenilssulfona
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂S
Número MDL : MFCD00007548
Número CAS: 127-63-9
EINECS: 204-853-1
Merck Index: 14,03332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86189975dd4735cc45372b46036570ffb0603fcb&vid=86189975dd4735cc45372b46036570ffb0603fcb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency