Print…
Formaldeído dimetilacetal ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Formal, Methylal, Dimethoxymethane
D0637-25ML D0637-500ML
TCIAD0637-25MLEA 16 EUR
TCIAD0637-25ML TCIAD0637-500ML
Formaldeído dimetilacetal ≥98.0% (por GC)
Formaldeído dimetilacetal
Fórmula: CH₂(OCH₃)₂
Ponto de ebulição: 42°C
Ponto de Fusão: –105 °C
Densidade: 0,821 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -32°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008495
Número CAS: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b29644311497472fab8d7152520936a239dedc&vid=ad6b8d30fdf42b49b1326bd5f49cfda3fd15d9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %