Print…
2-Bromo-3,5-dichloropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3734-25G B3734-5G
TCIAB3734-25GEA 105 EUR
TCIAB3734-25G TCIAB3734-5G
2-Bromo-3,5-dichloropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3,5-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₂BrCl₂N
Número MDL : MFCD00233990
Número CAS: 14482-51-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df993d3788d8d08cdc27aea569fd5add06105a06&vid=df993d3788d8d08cdc27aea569fd5add06105a06&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C