Print…
2-Amino-6-methoxybenzothiazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0715-25G A0715-500G A0715-100G
TCIAA0715-25GEA 19 EUR
TCIAA0715-25G TCIAA0715-500G TCIAA0715-100G
2-Amino-6-methoxybenzothiazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Fórmula: C₈H₈N₂OS
Ponto de ebulição: 348 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Número MDL : MFCD00005787
Número CAS: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2b8e1f4a1a93bc385db581ad857baaff6b7fcb5&vid=d2b8e1f4a1a93bc385db581ad857baaff6b7fcb5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C