Print…
1,2-Epoxycyclohexane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide
O0071-25ML O0071-500ML O0071-100ML
TCIAO0071-25MLEA 19 EUR
TCIAO0071-25ML TCIAO0071-500ML TCIAO0071-100ML
1,2-Epoxycyclohexane ≥98.0% (por GC)
1,2-Epoxycyclohexane
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: –27 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 27°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005162
Número CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&vid=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %