Print…
5-Bromoacenaphthene ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1283-25G B1283-5G
TCIAB1283-25GEA 61 EUR
TCIAB1283-25G TCIAB1283-5G
5-Bromoacenaphthene ≥93.0% (por GC)
5-Bromoacenaphthene
Fórmula: C₁₂H₉Br
Ponto de ebulição: 335°C
Ponto de Fusão: 54 °C
Densidade: 1,1452 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003809
Número CAS: 2051-98-1
EINECS: 218-138-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7574e83f800776b37b73e932372018de1376a2c8&vid=7574e83f800776b37b73e932372018de1376a2c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C