Print…
DL-Arabinose ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
A0514-25G A0514-5G
TCIAA0514-25GEA 83 EUR
TCIAA0514-25G TCIAA0514-5G
DL-Arabinose ≥98.0% (por HPLC)
DL-Arabinose
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Ponto de ebulição: 331 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 159…160 °C
Densidade: 1,609 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135867
Número CAS: 147-81-9
EINECS: 205-699-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70492a8c5f796ffbe2e5e6d2f10767c71c98de26&vid=70492a8c5f796ffbe2e5e6d2f10767c71c98de26&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency