Print…
Trimethyl orthopropionate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2288-25G T2288-5G
TCIAT2288-25GEA 82 EUR
TCIAT2288-25G TCIAT2288-5G
Trimethyl orthopropionate ≥97.0% (por GC)
Trimethyl orthopropionate
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 128°C
Ponto de Inflamação: 19°C
Número MDL : MFCD00043305
Número CAS: 24823-81-2
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b44ab0160c21886125e8632cf51506ed1a79d8a0&vid=b44ab0160c21886125e8632cf51506ed1a79d8a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %