Print…
4-Biphenylcarbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride
P1079-25G P1079-5G
TCIAP1079-25GEA 125 EUR
TCIAP1079-25G TCIAP1079-5G
4-Biphenylcarbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Biphenylcarbonyl chloride
Fórmula: C₁₃H₉ClO
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000692
Número CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=874d4967bc236d23f4b7886cd9df77055fb967eb&vid=874d4967bc236d23f4b7886cd9df77055fb967eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C