Print…
2-Bromo-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3636-25G B3636-5G
TCIAB3636-25GEA 136 EUR
TCIAB3636-25G TCIAB3636-5G
2-Bromo-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00079721
Número CAS: 53663-39-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c278fbdaf7b29351bb4f92b4c169c6345c679a34&vid=c278fbdaf7b29351bb4f92b4c169c6345c679a34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C