Print…
Tristearin (glycerol tristearate), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
69498-1KG-F 69498-250G-F
SIAL69498-1KG-FEA 317 EUR
SIAL69498-1KG-F SIAL69498-250G-F
Tristearin (glycerol tristearate), Sigma-Aldrich®
Tristearin (glycerol tristearate)
Fórmula: C₅₇H₁₁₀O₆
Número MDL : MFCD00036230
Número CAS: 555-43-1
EINECS: 209-097-6