Print…
3-Bromobenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
494976-25ML 494976-5ML
SIAL494976-25MLEA 384 EUR
SIAL494976-25ML SIAL494976-5ML
3-Bromobenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
3-Bromobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₅BrS
Número MDL : MFCD00023009
Número CAS: 7342-82-7