Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
acondicionado sob árgon
40386.04
40386.09
40386.18
40386.04EA
32
EUR
40386.04
40386.09
40386.18
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥99%
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Purity: 99+%
CAS No.: 1271-19-8
Molecular Formula: C10H10Cl2Ti
Formula Weight: 249.00
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 1.60
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 285° dec.
Merck Reference: 14,9482
MDL No.: MFCD00003723
Fórmula:
C₁₀H₁₀Cl₂Ti Ponto de Fusão: ∼ 285 °C (decomposição) Densidade: 1,60 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003723 Número CAS: 1271-19-8 EINECS: 215-035-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,9482 |