Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15226.06
A15226.14
A15226.06EA
79.5
EUR
A15226.06
A15226.14
Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Methyl-5-nitro-2-furoate
Purity: 97%
CAS No.: 1874-23-3
Molecular Formula: C6H5NO5
Formula Weight: 171.11
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 165132
Fórmula:
C₆H₅NO₅ Ponto de Fusão: 78…82 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051956 Número CAS: 1874-23-3 |