2,3-Dichlorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 32768-54-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 4°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 2412384
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000546
Fórmula:
C₇H₆Cl₂ Ponto de ebulição: 207…208 °C Ponto de Fusão: 4 °C Densidade: 1,229 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000546 Número CAS: 32768-54-0 EINECS: 251-203-8 UN: 3082 ADR: 9,III |