4-Metoxifenilacetona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
A13209.14
A13209.22
A13209.36
A13209.14EA
41.2
EUR
A13209.14
A13209.22
A13209.36
4-Metoxifenilacetona ≥98%
4-Metoxifenilacetona
Purity: 98%
CAS No.: 122-84-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 2044332
MDL No.: MFCD00008773
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 266…268 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1,069 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008773 Número CAS: 122-84-9 EINECS: 204-578-7 |