Print…
Diethyl ethoxymethylenemalonate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
114341000 114345000
ACRO114341000EA 36.8 EUR
ACRO114341000 ACRO114345000
Diethyl ethoxymethylenemalonate 99+%
Diethyl ethoxymethylenemalonate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₅
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009148
Número CAS: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA