Print…
3,5-Diiodosalicylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
A19786.22 A19786.36
A19786.22EA 114 EUR
A19786.22 A19786.36
3,5-Diiodosalicylic acid ≥97%
3,5-Diiodosalicylic acid
Purity: 97% CAS No.: 133-91-5 Molecular Formula: C7H4I2O3 Formula Weight: 389.91 Melting Point: 228-234° Beilstein Reference: 2615358 Merck Reference: 14,3190 MDL No.: MFCD00002444
Fórmula: C₇H₄I₂O₃
Ponto de ebulição: 381 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 228…234 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002444
Número CAS: 133-91-5
EINECS: 205-124-0
Merck Index: 14,3190