Print…
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
233070100 233071000
ACRO233070100EA 31.1 EUR
ACRO233070100 ACRO233071000
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅FN₂O₂
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007830
Número CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Encomendar
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %