Print…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
155220100 155220500
ACRO155220100EA 90.3 EUR
ACRO155220100 ACRO155220500
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 151 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003366
Número CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %